Wichtige Dokumente
C9284
Catalase−Agarose
pH 5.4(isoelectric point), ammonium sulfate suspension, enzyme from bovine liver
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
enzyme from bovine liver
Beschreibung
optimum pH ~ 7.0
Form
ammonium sulfate suspension
Mol-Gew.
tetramer ~250 kDa
Konzentration
≥800 units/mL
Kennzeichnungsgrad
60,000-120,000 units per g agarose (1900-3800 units per ml of agarose)
Matrix
4% cross-linked beaded agarose
pH-Wert
5.4(isoelectric point)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Einheitendefinition
Physikalische Form
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?