C4676
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 14 wells
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kämme für vertikales Minigel, Breite 10 cm, size 1.0 mm × 14 wells
Größe
1.0 mm × 14 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)