AXYT200CR
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-C-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT200CR |