Merck
AXYPCR96FSB
Corning® Axygen® 6 Well PCR Full Skirt Amplification Plate
size 96 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
PCR microplate, full skirt
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
conical bottom blue polypropylene wells
Maximales Volumen:
200 μL
Größe:
96 wells
Arbeitsvolumen:
200 μL
Materialien
conical bottom blue polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-96-FS-B
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
200 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
200 μL
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)