Merck
AXYP96450RBK
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom black polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
round bottom black polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-96-450R-BK
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Maximales Volumen
500 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
450 μL
Eignung
suitable for PCR
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)