Merck
AXYEV200RS
Pipettenspitzen für das Tecan® EVO/Caliper Zephyr® System für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc EV-200-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
200 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.