AV48303
Anti-UGP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-UDP-glucose pyrophosphorylase 2, Anti-UDPG, Anti-UDPGP2, Anti-UGPP2, Anti-pHC379
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
horse, rabbit, bovine, mouse, human, dog, guinea pig, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGP2(7360)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-UGP2 antibody recognizes zebrafish, canine, chicken, bovine, pig, human, mouse, and rat UGP2.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable