AV40641
Anti-SYNCRIP (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-GRY-RBP, Anti-NSAP1, Anti-Pp68, Anti-RP1-3J17.2, Anti-Synaptotagmin binding, cytoplasmic RNA interacting protein, Anti-dJ3J17.2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
69 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, rat, horse, dog, human, bovine, guinea pig, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SYNCRIP(10492)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable