AMAB91849
Anti-GSPT1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13332, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
eRF3a,ETF3A,GST1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL13332, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG2a
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GSPT1(2935)
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1