ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639285 (NA)
Parameter
2,850 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
100 mm
Durchmesser
8.5 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket