Wichtige Dokumente
A8103
Anti-hABH1 antibody, Mouse monoclonal
clone hABH1-151, purified from hybidoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Human AlkB Homologue 1, Monoclonal Anti-hABH1 antibody produced in mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
hABH1-151, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of 293T cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALKBH1(8846)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- chromatin immunoprecipitation(ChIP)
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable