92101204
B16-F0 Cell Line from mouse
Synonym(e):
B16/F0 Cells, B16F0 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse skin
Qualitätsniveau
Beschreibung
Mouse melanoma, producing melanin
Form
liquid
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Melanin
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable