Wichtige Dokumente
68519
(R)-(−)-Mevalonolacton
≥90.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolacton, (R)-Mevalolacton, D-Mevalonsäurelacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D -20±3°, c = 1 in ethanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-ZCFIWIBFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?