Merck
615-250
Sigma-Aldrich
Blood Cell Growth Medium (250ml)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
All-in-one ready-to-use media
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Technical information for working with human mononuclear cells – periphery blood including thawing, subculturing and cryopreservation