56224
L-(+)-Gulose
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D +23.0±2°, 24 hr, c = 0.5% in H2O
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-QRXFDPRISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves