Merck
45250
Sigma-Aldrich
Eosin-Methylenblau
for microscopy (Bact.)
About This Item
Farbindexnummer:
45380/52015
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualität
for microscopy (Bact.)
Form
solid
SMILES String
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Mischung von Eosin- und Methylenblau-Farbstoffen für Differentialmedien für die Kultur und Identifizierung pathogener Mikroorganismen, z.B. Neisseria sicca,, Acinetobacter calcoaceticus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D F Spino et al.
Applied and environmental microbiology, 41(4), 1063-1064 (1981-04-01)
Acinetobacter calcoaceticus, frequently found in drinking waters and implicated in nosocomial infections, was presumptively identified by its tiny, blue colonial appearance on Levine eosin methylene blue agar. All of the 33 isolates from drinking water showing this distinctive colonial appearance