280C-1
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5)
Mouse & Rabbit Cocktail Antibody
Synonym(e):
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5) Mouse/Rabbit Monoclonal Antibodies
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
rabbit
Qualitätsniveau
100
300
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
304-1A5/31A5, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart).
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (280C-14-ASR)
vial of 0.5 mL concentrate (280C-15-ASR)
bottle of 1.0 mL predilute (280C-17-ASR)
vial of 1.0 mL concentrate (280C-16-ASR)
bottle of 7.0 mL predilute (280C-18-ASR)
Konzentration
0.01-1 μg/mL (predilute)
2-270 μg/mL (concentrate)
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... SCGB2A2(4250)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)