Merck
14561C
SAFC
EX-CELL® VPRO serumfreies Medium für Retinoblastzellen
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Arzneimittelherstellung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
EX-CELL VPRO ist ein tierprotein- und serumfreies Medium, das für das langfristige Wachstum von Retinoblastenzellen menschlicher Embryonen (PER.C6™ und verwandte Zelllinien) entwickelt wurde. Die Zellen können aus serumfreien Medien direkt in EX-CELL VPRO subkultiviert werden, wobei keine oder nur geringe Anpassungen erforderlich sind. PER.C6-Zellen können in Schüttelkolben oder Rollerflaschen als Suspensionskulturen kultiviert werden, wobei Rollerflaschen das bevorzugte Kultursystem darstellen. Suspensionskulturen können ohne erneute Zugabe von Nährstoffen ca. 10 Tage lang bestehen und ohne einen Verlust von Lebensfähigkeit für mehr als 20 Passagen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ergänzung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable