Wichtige Dokumente
T2629
Natriumwolframat Dihydrat
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Synonym(e):
Wolframsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
pH-Wert
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
698 °C (lit.)
Eignung
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChIKey
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)