Wichtige Dokumente
A2140
Ammonium-Aluminium-Sulfat Dodecahydrat
ReagentPlus®, ≥99% (titration)
Synonym(e):
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat, Ammoniumalaun
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (titration)
Form
powder or crystals
pH-Wert
2.6 (25 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
93.5 °C (lit.)
SMILES String
[Al+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?