Wichtige Dokumente
676845
Diethylether
≥98.0%, ACS reagent, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
8.38 psi ( 20 °C)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diethylether, ACS reagent, ≥98.0%, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
28.5 psi ( 55 °C)
8.38 psi ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% (water)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?