Wichtige Dokumente
650455
Cyclohexan
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
Abdampfrückstand
<0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.17
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This application demonstrates the suitability of the Petrocol column for the efficient analysis of hydrocarbons as listed in ASTM method D5134.
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal