Wichtige Dokumente
49593
Diatomeenerde, fluxcalciniert
filter aid, flux calcinated
Synonym(e):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
flux calcinated
Zusammensetzung
Al2O3, 0.9%
CaO, 3.7%
Fe2O3, 0.4%
K2O, 0.2%
MgO, 0.3%
Na2O, 0.9%
SiO2, 93.5%
Verlust
≤0.1% loss on ignition, 900°C
Mediane Partikelgröße
≤45 μm
pH-Wert
~10.5 (25 °C, 10% in slurry)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)