Wichtige Dokumente
399124
Kaliumpermanganat
ACS reagent, ≥99.0%, low in mercury
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH-Wert
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Löslichkeit
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.)
acetone: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Hg: ≤0.05 ppm
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used as an oxidant in:
- The reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons found in coal tar pitches (CTPs).
- Oxidation of decabromodiphenyl ether in sulfuric acid medium.
- Oxidative cleavage of oximes to the corresponding carbonyl compounds potassium permanganate supported on kieselguhr.
- Oxidation of progestagens.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?