Wichtige Dokumente
247596
Natriumformiat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Ameisensäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a hydrogen source in the selective synthesis of 4,4′-diaminostilbene-2,2′-disulfonic acid (DSD) from 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonic acid (DNS) in presence of metal oxide supported gold catalyst.
- As a heterogeneous nucleation promoter in the synthesis of ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework-8) membranes on α-alumina supports.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?