Wichtige Dokumente
24127
tert-Butanol
≥99% (GC)
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as C3H7COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It can be used for the butylation of p-cresol in the presence of 12-tungstophosphoric acid supported on zirconia catalyst. 2-tert-Butyl-p-cresol (TBC), 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DTBC) and tert-butyl-p-tolyl ether (ether) are formed as butylation reaction products.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?