Wichtige Dokumente
221287
Mangan(II)-Sulfat Monohydrat
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Verunreinigungen
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% insolubles
Verlust
10.0-12.0% loss on ignition
pH-Wert
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.02%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?