Wichtige Dokumente
221279
Mangan(II)-chlorid Tetrahydrat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Manganous chloride tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?