Merck
199443
Sigma-Aldrich
Aluminiumoxid
activated, basic, Brockmann I
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Lineare Formel:
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Qualität
Brockmann I
activated
standard grade
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Form
powder
Hersteller/Markenname
CAMAG 5016-A-I
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Verunreinigungen
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
Partikelgröße
~150 mesh
Porengröße
58 Å pore size
pH-Wert
9.5±0.5 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Brockmann-Aluminiumoxide eignen sich für Säulenchromatographie und adsorbierende Filtration.
Das Produkt ist basisches aktiviertes Aluminiumoxid (Alumina, Al2O3) mit dem Aktivitätsgrad Brockman I. Der Mechanismus der Bildung von Schutzschichten aus α-Al2O3 auf Oberflächen aus binären M-Al-Legierungen (M = Fe, Ni oder Co) bei hohen Temperaturen wurde untersucht. Mit aktivierten Aluminiumoxiden von unterschiedlicher Acidität und Wasserkonzentration (Brockmann-Aktivitätsstufe I-V) können verschiedene Wassertypen (d. h. freies Wasser, Porenwasser und gebundenes Wasser) auf dem Aluminiumoxid im Boden einfach detektiert werden.
Anwendung
Aluminiumoxid (Alumina) wurde in einem Protokoll zur Entfernung von Peroxiden aus dem Dehydratisierungslösungsmittel (Tetrahydrofuran, THF) verwendet. Das Protokoll umfasste die hochauflösende Untersuchung der feinen Hirnanatomie fluoreszenzmarkierter Mäusegehirne.
Es kann bei der Herstellung von polykristallinen Lithiumjodid-Aluminiumoxid-Festelektrolyten verwendet werden. Durch den Einbau von Aluminiumoxid wurde die Leitfähigkeit von Lithiumjodid deutlich erhöht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are