Wichtige Dokumente
186325
Methylacetat
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
165 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
936 °F
Expl.-Gr.
16 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES String
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As acyl acceptor in the preparation of biodiesel.
- Synthesis of ethanol.
- Preparation of n-butyl acetate, via transesterification reaction with n-butanol in the presence of acidic catalysts.
- acetic anhydride
- methyl acrylate
- vinyl acetate
- ethyl amide
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?