Merck
138975
Sigma-Aldrich
1-Pentanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
n-Amylalkohol, Pentylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1730975
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
136-138 °C (lit.)
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
572 °F
Expl.-Gr.
10 %, 100 °F
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
pH-Wert
7
bp
136-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Pentanol ist ein linearer Alkohol. Pentan, ein Alkoholkraftstoff der nächsten Generation, ist ein vielversprechender Ersatz für konventionelle Benzin- und Dieselkraftstoffe. Über die Kinetik des thermischen Zerfalls seiner isomeren Formen (1-Pentanol, 2-Methyl-1-butanol und 3-Methyl-1-butanol) wurde berichtet.
1-Pentanol ist eine farblose Flüssigkeit mit angenehmem Geruch, die als Produkt aus der fraktionierten Destillation von Alkoholgemischen gewonnen werden kann, die bei der Chlorierung und alkalischen Hydrolyse von Pentan entstehen.
Anwendung
1-Pentanol kann als Co-Tensid in Mikroemulsionen aus Wasser, Öl und Tensid verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Harbison.DR, et al.
Hamilton and Hardy's Industrial Toxicology, (6) (2015)
Long Zhao et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(37), 9238-9244 (2012-08-23)
Pentanol is one of the promising "next generation" alcohol fuels with high energy density and low hygroscopicity. In the present work, dominant reaction channels of thermal decomposition of three isomers of pentanol: 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, and 3-methyl-1-butanol were investigated by CBS-QB3
Experimental and detailed kinetic modeling study of 1-pentanol oxidation in a JSR and combustion in a bomb.
Togbe C, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 367-374 (2011)
Anthony F Cann et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(4), 893-899 (2009-10-28)
Pentanol isomers such as 2-methyl-1-butanol and 3-methyl-1-butanol are a useful class of chemicals with a potential application as biofuels. They are found as natural by-products of microbial fermentations from amino acid substrates. However, the production titer and yield of the
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)