Merck
12353
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-sulfat Hydrat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
About This Item
Lineare Formel:
FeSO4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.91 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
puriss.
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Assay
86.0-89.0% FeSO4 basis
Form
solid
Haltbarkeit
Shelf life is limited
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH-Wert
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
abgefüllt unter Inertgas
Vorsicht
neigt zur Luftoxydation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)