Wichtige Dokumente
06858
Celite® S
filter aid, dried, untreated
Synonym(e):
Diatomeenerde, Diatomaceous silica, Kieselgur
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
dried
untreated
Zusammensetzung
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
Verlust
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH-Wert
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES String
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?