Merck
Z805866
Hellma ® Küvetten für spezielle Anwendung, große Zellen
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
optical glass
Hersteller/Markenname
Hellma (704.001-OG)
Parameter
360-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
Kammervolumen
22500 μL
Weglänge
30 ± 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
with glass lids
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)