Merck
Z805106
Hellma® Ersatz-Silikondichtung (Septum)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
Hellma (11.650)
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)