Z802050
Hellma® Küvetten für Absorptionsmessungen, Zellen für Magnetrührstäbchen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Materialien
Suprasil® Rayon
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 119-004-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
1500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)