Merck
Z801291
Hellma® Küvette zur Fluoreszenzmessung, mit Stutzen Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 221.001-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3500 μL
Weglänge
10x10 mm ± 0.2 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm, for measurements at high and low temperature
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)