Merck
Z800546
Hellma® Küvetten für Fluoreszensmessungen, für Magnetrührstäbchen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 109.004F-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
1500 μL
Weglänge
10x4 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)