Merck
Z546534
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
65 mm
Trichterkapazität
140 mL
Schaftdurchm.
15 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)