Y0001907
Isopropyl isostearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Isopropylisostearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isopropyl isostearate
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChIKey
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
344.3 °F
Flammpunkt (°C)
173.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)