Y0001807
Pregabalin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pregabalin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3]C[C@H](CC(C)C)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)