Wichtige Dokumente
Y0001782
Dienogest für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dienogest, 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-dien-21-nitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dienogest
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@]1(CC#N)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC[C@@]21C)=O
InChI
1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
InChIKey
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)