Y0001732
Bufexamac Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(4-Butoxyphenyl)-acetamid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bufexamac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCCCC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14)
InChIKey
RSMPEQBSFXBQMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)