Wichtige Dokumente
Y0001724
Mönchspfefferfrüchtetrockenextrakt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Casticin, 3′,5-Dihydroxy-3,4′,6,7-tetramethoxyflavon, 3,4′,6,7-Tetra-O-methylquercetagetin, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-on, Quercetagetin-3,4′,6,7-tetramethylether, Vitexicarpin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
agnus castus
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
InChIKey
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)