Wichtige Dokumente
Y0001703
Zanamivir Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1H-Pyrazol-1-carboxamidin -hydrochlorid, 1-Amidino-pyrazol -hydrochlorid, Praxadin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zanamivir
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
InChIKey
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)