Merck
Y0001475
Piroxicam für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Piroxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piroxicam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
InChIKey
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Piroxicam for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclooxygenase-Inhibitor
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Gastrointestinal tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanwadee Luksurapan et al.
Archives of physical medicine and rehabilitation, 94(2), 250-255 (2012-10-16)
To compare the effects of phonophoresis of piroxicam (PhP) and ultrasound therapy (UT) in patients with mild to moderate, symptomatic knee osteoarthritis (OA). A randomized, double-blind, controlled trial. Department of rehabilitation medicine, university hospital. Patients with knee OA (N=46; mean
Andres Lust et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(1-2), 47-54 (2012-10-23)
The aim of this study was to gain understanding about the effects of different solid-state forms of a poorly water-soluble piroxicam on drug dissolution and oral bioavailability in rats. Three different solid-state forms of piroxicam were studied: anhydrate I (AH)
Jian X Wu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(3), 904-914 (2012-12-06)
Several factors with complex interactions influence the physical stability of solid dispersions, thus highlighting the need for efficient experimental design together with robust and simple multivariate model. Design of Experiments together with ANalysis Of VAriance (ANOVA) model is one of
Xin-Yue Song et al.
Talanta, 100, 153-161 (2012-11-13)
A novel design of carbon nanotubes reinforced hollow fiber solid/liquid phase microextraction (CNTs-HF-SLPME) was developed to determine piroxicam and diclofenac in different real water samples. Functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were held in the pores of hollow fiber with sol-gel
Michael A Kron et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 20(2), 276-281 (2012-12-21)
The therapeutic effects of a controlled parasitic nematode infection on the course of inflammatory bowel disease (IBD) have been demonstrated in both animal and human models. However, the inability of individual well-characterized nematode proteins to recreate these beneficial effects has