Y0001465
Apomorphin -hydrochlorid Hemihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
R-(−)-Apomorphin -hydrochlorid Hemihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
apomorphine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
285-287 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
InChIKey
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)