Y0001446
Celecoxib Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
celecoxib
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1n[n](c(c1)c3cc(ccc3)C)c2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChIKey
MPVPOTMPKLOUHZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)