Y0001293
Iodixanol Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[Acetyl-[3-[acetyl[3-[[3-[3-[acetyl[3,5-bis-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropyl]-carbamoyl]-5-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropyl]-amino]-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzol-1,3-dicarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iodixanol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)