Merck
Y0001261
Lufenuron für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lufenuron, 1-[2,5-Dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)-phenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)-harnstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H8Cl2F8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.15
Beilstein:
8398291
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lufenuron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
InChIKey
PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lufenuron for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>338.0 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
> 170 °C - (External MSDS)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vicente Navarro-Llopis et al.
Pest management science, 66(5), 511-519 (2010-01-27)
The chemosterilisation technique has been demonstrated to reduce the population and fruit damage of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann), in citrus orchards. Field trials showed efficacy by reducing the fruit fly population, which was progressively achieved by continuous
V Navarro-Llopis et al.
Journal of economic entomology, 104(5), 1647-1655 (2011-11-10)
During 2008 and 2009, the efficacy of the combination of two Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), control techniques, sterile insect technique (SIT) and a chemosterilant bait station system (Adress), was tested in three crops: citrus (Citrus spp.)
Patricia López-Mancisidor et al.
Environmental toxicology and chemistry, 27(6), 1317-1331 (2008-05-10)
Outdoor experimental ditches were used to evaluate the influence of untreated refuges on the recovery of zooplankton communities following treatment with the fast-dissipating insecticide lufenuron. Each experimental ditch was divided into three sections of the same surface area. The treatments
J L Lewis et al.
Environmental entomology, 39(1), 98-104 (2010-02-12)
Eastern subterranean termite, Reticulitermes flavipes (Kollar), workers were continuously exposed to one of five chitin synthesis inhibiting (CSI) active ingredients and the protist community from the hindgut quantified biweekly for 21 d. The CSIs tested included commercially available formulations of
Michael I Haverty et al.
Journal of economic entomology, 103(3), 770-780 (2010-06-24)
The objective of this study was to evaluate lufenuron termite bait (1,500 ppm) for the elimination of colonies of Reticulitermes hesperus Banks (Isoptera: Rhinotermitidae). Dispersion of colonies in six baited and six unbaited sites near Placerville, CA, was determined by